Merck
413240
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexanediamine-co-2,4-dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine]
average Mw 1,600
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mw 1,600
InChI
1S/C24H50N4.C7H8Cl2N4O/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;8-5-10-6(9)12-7(11-5)13-1-3-14-4-2-13/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H2
Klucz InChI
JSOQEHPVNDFMMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
UV stabilizer (radical scavenger).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3