Merck
411558
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Lithium 2-propanolate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.03
Beilstein:
3618614
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: lithium
stężenie
1.0 M in hexanes
bp
68-72 °C
gęstość
0.69 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)