Merck
410950
Sigma-Aldrich
Trimethyl-1,6-diisocyanatohexane, mixture of 2,2,4- and 2,4,4-isomers
99%
Synonim(y):
1,6-Diisocyanato-2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane, 2,2,4(2,4,4)-Trimethylhexyl-1,6-diisocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)