Merck
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Synonim(y):
3-[(etenyloksy)metylo]heptan, Eter 2-etyloheksylowy winylu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Klucz InChI
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)