Merck
408875
Sigma-Aldrich
Lead(II) tetrakis(4-cumylphenoxy)phthalocyanine
Dye content 90 %
Synonim(y):
Tetrakis(β-kumylofenoksy)ftalocyjanina ołowiu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C92H72N8O4Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1560.81
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
skład
Dye content, 90%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
mp
255 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
713 nm
InChI
1S/C92H72N8O4.Pb/c1-89(2,57-21-13-9-14-22-57)61-29-37-65(38-30-61)101-69-45-49-73-77(53-69)85-95-81(73)93-82-75-51-47-71(103-67-41-33-63(34-42-67)91(5,6)59-25-17-11-18-26-59)55-79(75)87(97-82)100-88-80-56-72(104-68-43-35-64(36-44-68)92(7,8)60-27-19-12-20-28-60)48-52-76(80)84(98-88)94-83-74-50-46-70(54-78(74)86(96-83)99-85)102-66-39-31-62(32-40-66)90(3,4)58-23-15-10-16-24-58;/h9-56H,1-8H3;/q-2;+2
Klucz InChI
DQDWBYWBJPOVBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrakis(4-kumylofenoksy)ftalocyjanina ołowiu(II) (4-PbPc) jest barwnikiem ftalocyjaninowym, który wykazuje efekt odwróconej absorpcji nasyconej (RSA). Jest szeroko stosowany w nieliniowych zastosowaniach optycznych. Jego właściwości obejmują dobrą zdolność tworzenia filmu, wysoką czułość i dobrą selektywność.[1][2]
Zastosowanie
4-PbPc ma potencjalne zastosowanie w dziedzinie czujników gazu, przełączników pasywnych i ograniczników optycznych.[2][3][4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nonlinear photonic crystals for passive switches
Lepkowicz R, et al.
SPIE Proc., 1144-1144 (2008)
Preparation and NH3-sensing properties of Lead (II) tetrakis (4-cumylphenoxy) phthalocyanine spin-coating films
Applied Mechanics and Materials, 303(14), 45-48 (2013)
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanines in polymeric matrix
Fourth Asia Pacific Optical Sensors Conference, 89241T-89241T (2013)
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanine-doped nematic liquid crystal composites for multiscale nonlinear switching from nanosecond to continuous wave
Sheng C, et al.
Applied Optics, 48(14), 2731-2734 (2009)