Merck
406309
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one
97%
Synonim(y):
1-chloro-4-propoksytioksanton, 1-Chloro-4-propoksy-9H-tioksanton
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
99-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
VKQJCUYEEABXNK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miguel A Lago et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 33(3), 518-529 (2016-01-21)
Since the UV ink photoinitiator (PI) isopropylthioxanthone (ITX) was discovered in packaged milk, studies of print contamination have focused primarily on PIs but have also included amine synergists. Many other substances are used or formed during the print process, yet