Merck
402680
Sigma-Aldrich
Chromium carbide
−325 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
Cr3C2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
Klucz InChI
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)