Kluczowe dokumenty
400653
Sodium niobate
−100 mesh, 99.9%
Synonim(y):
Niobium sodium oxide
About This Item
Wzór liniowy:
NaNbO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: niobium
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
Klucz InChI
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent / Reactant for preparation of:
- Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
- Niobium sodium strontium oxides
- Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
- Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
- Niobium sodium selenide/sulfide
- Bismuth niobium sodium oxides
- Tin niobates
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?