Merck
400572
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
ZrI4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
598.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)