Merck
400440
Sigma-Aldrich
Phosphonitrilic fluoride trimer
99%
Synonim(y):
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
F6N3P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
tw
50.9 °C (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)