Merck
399221
Sigma-Aldrich
(Methyldiphenylsilyl)acetylene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(C6H5)2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.575 (lit.)
bp
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14Si/c1-3-16(2,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h1,4-13H,2H3
Klucz InChI
XSXNZQAPLNNSCP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Methyldiphenylsilyl)acetylene is an organic building block. Various physical properties (boiling point and density) of (methyldiphenylsilyl)acetylene have been reported.[1]
Zastosowanie
(Methyldiphenylsilyl)acetylene (diphenylmethylethynylsilane) may be used in the synthesis of diphenylmethylsilyl-substituted isoxazoles, via [2+3] cycloaddition reaction with nitile oxides.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and cytotoxicity of silyl-and carbonyl-substituted isoxazoles.
Lukevics E, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 36(10), 1226-1231 (2000)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 791-791 (2015)