Merck
394580
Sigma-Aldrich
Myristic anhydride
95%
Synonim(y):
Tetradecanoic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)12CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
53-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H54O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(29)31-28(30)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
Klucz InChI
RCRYHUPTBJZEQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bezwodnik mirystynowy jest bezwodnikiem kwasu mirystynowego. Opisano jego syntezę poprzez reakcję chlorku mirystoilu z bezwodnikiem octowym.[1] Bierze udział w syntezie tłuszczowych acylowych pochodnych makrocyklicznych peptydów.[2]
Zastosowanie
Bezwodnik mirystynowy może być stosowany w następujących badaniach:
  • Jako reagent do syntezy mirystynianu cholesterylu w reakcji z cholesterolem.[3]
  • Jako reagent w syntezie 1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny poprzez acylowanie sn-glicero-3-fosfocholiny.[4]
  • Jako odczynnik w syntezie 3-(bis-{2-(tert-butylodimetylosililoksy)etylo}amino)propano-1,2-diolu, półproduktu lipidu kationowego.[5]
  • Jako reagent do syntezy mirystynianu nerylu w reakcji z nerolem.[6]
  • Jako odczynnik do syntezy mirystylowanego kwasu t-butyloglutaminowego przez mirystylowanie kwasu γ-tert-butoksy-glutaminowego.[7]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of saturated, unsaturated, spin-labeled, and fluorescent cholesteryl esters: Acylation of cholesterol using fatty acid anhydride and 4-pyrrolidinopyridine.
Patel KM, et al.
Lipids, 14(9), 816-818 (1979)
Bhupender S Chhikara et al.
Tetrahedron letters, 53(39), 5335-5337 (2012-11-24)
Designing microbicidal gels of anti-HIV drugs for local application to prevent HIV infection is a subject of major interest. 3'-Fluoro-3'-deoxythymidine (FLT), a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI), was conjugated with a N-myristoyl glutamate scaffold. The conjugate showed gelation at 1%
Michael H Nantz et al.
Molecular pharmaceutics, 7(3), 786-794 (2010-03-18)
We, and others, have observed that the structure of cationic lipids appears to have a significant effect on the transfection efficacy of optimized nucleic acid/cationic lipid complexes (lipoplexes) used for in vitro and in vivo gene delivery and expression. Although
Reactions of fatty acid chlorides. I. Preparation of fatty acid anhydrides.
Sonntag NOV, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 31(4), 151-157 (1954)
Neryl myristate from the acarid mite, Aleuroglyphus ovatus (acarina, acaridae).
Leal WS, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 52(5), 1299-1300 (1988)