Merck
392499
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
99%
Synonim(y):
4-Iodo-o-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.603 (lit.)
bp
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.633 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(I)cc1C
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
CSFRCLYFVINMBZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Jodo-3,4-dimetylobenzen (4-jodo-ksylen, 3,4-dimetylobenzen) jest halogenkiem arylowym. Opisano jego syntezę, widma NMR i IR.[1] Zbadano jego reakcję nitrowania[2] i katalizowaną miedzią reakcję trifluorometylacji.[3]
Zastosowanie
1-jodo-3,4-dimetylobenzen (4-jodo-ksylen, 3,4-dimetylobenzen) może być stosowany w syntezie następujących substancji:
  • 3-aryloakrylamid[4]
  • 3,3-diarylo podstawiony akryloamid[4]
  • 3-arylopropyloamina[4]
  • 1-(3,4-dimetylofenylo)hydrazyno-1,2-dikarboksylan di-tert-butylu[5]
  • 2,3,7,8-tetrametylodibenzofuran[6]
  • N-(3-(3,4-dimetylofenylo)-2-ftalimidopropionylo)-2-metylotioanilina[7]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Efficient and direct iodination of alkyl benzenes using polymer/HIO4 and I2 under mild condition.
Pourali AR, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 28(2), 305-308 (2014)
Synthesis of 3-arylpropylamine derivatives from aryl halides using Heck reaction.
Baek GH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 232-236 (1999)
ipso-Nitration of 4-iodo-o-xylene.
Zweig A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42(25), 4049-4052 (1977)
Martyn Inman et al.
The Journal of organic chemistry, 77(3), 1217-1232 (2011-10-08)
In a new variation on the Fischer indole synthesis, readily available haloarenes are converted into a wide range of indoles in just two steps by halogen-magnesium exchange and quenching with di-tert-butyl azodicarboxylate, followed by reaction with aldehydes or ketones under
Towards a practical and efficient copper-catalyzed trifluoromethylation of aryl halides.
Schareina T, et al.
Topics in Catalysis, 55(7-10), 426-431 (2012)