Merck
392375
Sigma-Aldrich
IR-895
97%
Synonim(y):
Dimethyl{4-[1,7,7-tris(4-dimethylaminophenyl)-2,4,6-heptatrienylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene}ammonium perchlorate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H45ClN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
895 nm
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C39H45N4.ClHO4/c1-40(2)34-22-14-30(15-23-34)38(31-16-24-35(25-17-31)41(3)4)12-10-9-11-13-39(32-18-26-36(27-19-32)42(5)6)33-20-28-37(29-21-33)43(7)8;2-1(3,4)5/h9-29H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
WEIPOKGKSDINKW-UHFFFAOYSA-M
Cechy i korzyści
Near IR dye.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 80, 3772-3772 (1958)
Produkty
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.