Key Documents
391468
4-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
4-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
155-157 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl[H].OC1CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-1-3-6-4-2-5;/h5-7H,1-4H2;1H
Klucz InChI
VKCORPXOKYDINR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
14C-labeled E4010
PET tracer for imaging brain acetylcholinesterase
Reactant for allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 5
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)