Merck
390151
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea
97%
Synonim(y):
4′,4′′-Dinitrocarbanilide
Wybierz wielkość
5 G
722,00 zł
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
722,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(O2NC6H4NH)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
Klucz InChI
JEZZOKXIXNSKQD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R C Beier et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(10), 4542-4552 (2001-10-16)
A cELISA was developed for the coccidiostat nicarbazin. On the basis of previous computer-assisted molecular modeling studies, p-nitrosuccinanilic acid (PNA-S) was selected as a hapten to produce antibodies to 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC), the active component of the coccidiostat nicarbazin. Synthesis is
J A Tarbin et al.
Journal of chromatography, 613(2), 354-358 (1993-04-02)
A high-performance liquid chromatographic method for the determination of the dinitrocarbanilide component of the anti-coccidial drug nicarbazin has been developed. The drug was extracted from egg with acetonitrile. The extract was evaporated to dryness and taken up in water-acetonitrile (80:20
J E Jones et al.
Poultry science, 69(3), 378-387 (1990-03-01)
Two studies were conducted to determine the effects of anticoccidial agents on the production and reproduction of White Leghorns. In Experiment 1, nicarbazin (NCZ) was fed at 0, 20, 50, and 100 ppm. Hen-day egg production, egg weight, the egg-yolk
T D Macy et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 67(6), 1115-1117 (1984-11-01)
A liquid chromatographic (LC) method has been developed for the determination of nicarbazin in premixes and poultry feed. Liquid chromatography of the 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC) portion of nicarbazin is performed isocratically with a reverse phase octadecylsilica column and a UV detector
E F Rogers et al.
Science (New York, N.Y.), 222(4624), 630-632 (1983-11-11)
Nicarbazin, a drug used to control the protozoal disease coccidiosis in poultry, is a complex of the highly insoluble drug 4,4'-dinitrocarbanilide with 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine. The structures of this and other 4,4'-dinitrocarbanilide complexes have not been determined, but an analogous 2:1 complex