Merck
387592
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)