Merck
384070
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6F4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 384070 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
gęstość
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7HF7O/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H
Klucz InChI
HZQGKHUTYHEFBT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometylo)fenol (Perfluoro-p-krezol), związek organofluorowy, jest arylowym fluorowanym budulcem. Jest to bezbarwna ciecz o właściwościach higroskopijnych i słabo fenolowym zapachu. Został przygotowany przy użyciu oktafluorotoluenu jako odczynnika wyjściowego.[1] Opisano różne właściwości fizyczne (gęstość, współczynnik załamania światła, temperatura krzepnięcia i temperatura wrzenia) 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometylo)fenolu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Knunyants IL and Yakobson GG.
Syntheses of Fluoroorganic Compounds, 171-172 (1985)
Kun Qian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(36), 12759-12768 (2018-08-29)
Dielectric polymer-based nanocomposites have attracted significant attention in recent years for energy storage applications because of their potential high permittivity and breakdown strength. The coupling effect of a nanofiller/matrix interface plays a crucial role in the dielectric and electric properties
[18F]/19F exchange in fluorine containing compounds for potential use in 18F-labelling strategies.
Blom E, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 52(12), 504-511 (2009)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 133-133 (2015)