Merck
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
Synonim(y):
1-(3,5-dichloro-2-hydroksyfenylo)etan-1-on, 1-(3,5-dichloro-2-hydroksyfenylo)etanon, 2-acetylo-4,6-dichlorofenol, 2′-hydroksy-3′,5′-dichloroacetofenon, 3,5-dichloro-2-hydroksyacetofenon
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
bp
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
Klucz InChI
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)