Merck
382256
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
98%
Synonim(y):
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
174-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccnc2c(cccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)7-3-1-2-6-8(15)4-5-14-9(6)7/h1-5H,(H,14,15)
Klucz InChI
UDRWADJLLWWJOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksy-8-(trifluorometylo)chinolon (8-(trifluorometylo)-4-chinolinol) jest heterocyklicznym blokiem budulcowym. Różne pochodne 4-hydroksy-8-trifluorometylo-chinoliny zostały przygotowane w wieloetapowych reakcjach i przetestowane pod kątem ich działania przeciwdrobnoustrojowego.[1]
Zastosowanie
4-hydroksy-8-(trifluorometylo)chinolon (4-hydroksy-8-trifluorometylochinolon) może być stosowany w syntezie związku przeciwbólowego, floktafeniny.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 4, 1621-1621 (2013)
K D Thomas et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5283-5292 (2011-09-13)
Three new series of 4-hydroxy-8-trifluoromethyl-quinoline derivatives were synthesized through multi step reactions. All the newly synthesized compounds were characterized by spectral and elemental analyses. The structure of 5j was evidenced by X-ray crystallographic study. The newly synthesized title compounds were