Merck
381330
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylbenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
50-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-8(9)7(4-6)5-10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CMAOLVNGLTWICC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-5-metylobenzonitryl jest fenolową pochodną cyjanku. Zbadano jego widmo wibracyjne. Badania wibracyjne sugerują, że należy on do grupy punktowej Cs.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular structure, vibrational spectroscopic studies and analysis of 2-fluoro-5-methylbenzonitrile.
Sundaraganesan N, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 47(7), 481-481 (2009)