Merck
378615
Sigma-Aldrich
3,3-Diethoxypropionitrile
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
91-93 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
nitrile
ciąg SMILES
CCOC(CC#N)OCC
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
WBOXEOCWOCJQNK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3-Diethoxypropionitrile is a cyanide derivative. It undergoes reaction with urea in refluxing butanolic sodium butoxide to afford 4-amino-2(1H)-pyrimidinone and cytosine.[1] Its physical properties (density, refractive index, boiling point and melting point) have been reported.[2]
Zastosowanie
3,3-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of 2-(2,2-diethoxy-ethyl)-pyridine, via [2+2+2]-cycloaddition reaction.[3] It may be used in the synthesis of cyanomalondialdehyde.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brown DJ.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, 216-216 (2009)
Preparation, Structure, and Reactions of Halomalondialehdes.
Reichardt C and Halbritter K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 14(2), 86-94 (1975)
Synthesis of isoxazole.
Cai D, et al.
Chemical Reagents, 1, 027-027 (2010)
Barbara Heller et al.
The Journal of organic chemistry, 67(13), 4414-4422 (2002-06-22)
The photocatalyzed [2 + 2 + 2]-cycloaddition of nitriles with 2 equiv of acetylene to 2-pyridines can be carried out under mild conditions and represents a valuable extension to common synthetical methods. For the ideal wavelength range (350-500 nm), lamps
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 164-164 (2015)