Merck
378283
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylsilane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.32
Beilstein:
1928113
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
187-190 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Klucz InChI
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)