Merck
377368
Supelco
Sodium metatungstate
in H2O
Synonim(y):
Sodium polytungstate solution
About This Item
Wzór liniowy:
3Na2WO4·9WO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2968.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
skład
W, 55%
stężenie
in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5555
gęstość
2.82 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)