Merck
375373
Sigma-Aldrich
2-Propylimidazole
92%, technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
technical grade
Próba
92%
bp
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
mp
56-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ncc[nH]1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)