Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
132 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Klucz InChI
STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?