Kluczowe dokumenty
374687
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Synonim(y):
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
75-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Klucz InChI
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)