Merck
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
Wybierz wielkość
1 L
413,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
413,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano syntezę 4-sec-butylo-2,6-di-tert-butylofenolu z 4-(sec-butylo) fenolu i izobutenu przy użyciu żywicy siarkowej jako katalizatora.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been