Merck
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid crystal (nematic)
mp
73-113.5 °C (lit.)
temp. przejścia
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
ciąg SMILES
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
Klucz InChI
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.