Przejdź do
338656
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 96%
Synonim(y):
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5OC6H4C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
255-358-2
MDL number:
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
form
liquid crystal (nematic)
mp
56-58 °C (lit.)
transition temp
crystalline phase to nematic phase 56 °C, nematic phase to isotropic phase 76 °C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
InChI key
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as 6OCBs,these liquid crystals (LCs) are responsive to small changes in temperature, shear, electric (or magnetic) fields, and the structure of solid surfaces with which they are in contact. In LCs exhibiting smectic phases, such as these, the molecules show a degree of translational order and tend to align themselves in layers.
Application
Used to synthesize pH responsive block copolymers, binary mixtures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
338680374784319856
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
99% (CP)
mp
56-58 °C (lit.)
mp
-
mp
191-195 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal
form
-
transition temp
crystalline phase to nematic phase 56 °C, nematic phase to isotropic phase 76 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)