Kluczowe dokumenty
366633
1-(Phenylsulfonyl)indole
98%
Synonim(y):
1-(Benzenesulfonyl)indole, Benzenesulfonic acid indolide, NSC 237040, NSC 683530
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
78-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)n2ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H11NO2S/c16-18(17,13-7-2-1-3-8-13)15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)15/h1-11H
Klucz InChI
VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Antiplasmodial agents
- Antifungal agents
- Anti HIV-1 agents
- Agonists of the histamine H4 receptor
- Antibacterial agents
- Camalexin analogs
- CDK inhibitors and cytotoxic agents
- Histone Deacetylase inhibitors
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?