Kluczowe dokumenty
365602
Sinomenine
0.3 mol chloroform of crystallization
About This Item
Polecane produkty
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
zanieczyszczenia
0.3 mol chloroform of crystallization
mp
180 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
COC1=CC2[C@@H]3Cc4ccc(OC)c(O)c4[C@]2(CCN3C)CC1=O
InChI
1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3/t12-,13+,19-/m1/s1
Klucz InChI
INYYVPJSBIVGPH-QHRIQVFBSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)