Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI key
RRTBSPBUHUUTHR-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95.0% (GC) | description 97% | description 98% |
| assay 95% | assay ≥95.0% (GC) | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 0.891 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.989 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.425 (lit.) | refractive index n20/D 1.415 | refractive index n20/D 1.410 (lit.) | refractive index - |
| bp 85 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp 62 °C/11 mmHg (lit.) | bp 130-135 °C/2 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?