Merck
363723
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichlororuthenium(II) polymer
Synonim(y):
Dichloro(norbornadiene)ruthenium, NSC 71325
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C7H6Cl2.Ru/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9;/h1-3H2;/q;+2
Klucz InChI
YEEAFQBZFSVTRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Direct arylation of arene C-H bonds by proton abstraction
  • Regio- and stereoselective hydrosilylation of isoprene
Catalyst for synthesis of:
  • Vinyl carbamates from carbon dioxide and alkynes
  • O-beta-oxoalkylcarbamates
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3