Merck
36340
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropropionic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CHClCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.97
Beilstein:
1721427
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
mp
48-52 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Klucz InChI
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)