Merck
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoic acid
97%
Synonim(y):
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid crystal
ciąg SMILES
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)