Merck
362212
Sigma-Aldrich
Iododioxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2ReO2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
869.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
195-197 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Chemoselective direct reductive amination reactions
  • Selective hydrogenation reactions
  • Living radical polymerization reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)