Merck
361755
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)bis(triphenylphosphine)rhodium(I) hexafluorophosphate dichloromethane complex (1:1)
Synonim(y):
NSC 179445
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H44Cl2F6P3Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
965.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
215 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rh+].ClCCl.F[P-](F)(F)(F)(F)F.[CH]1[CH]CC[CH][CH]CC1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C8H12.CH2Cl2.F6P.Rh/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1-3;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-15H;1-2,7-8H,3-6H2;1H2;;/q;;;;-1;+1/b;;2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
FCVRPQBVWYQXFH-ISVFTUMHSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Polycyclotrimerization reactions
  • Hydrosilylation and hydrogenation reactions
  • Hydroformylation reactions
  • Regioselective di- and trisilylation reactions
  • Mannich and nitro-Mannich reactions
  • Reductive alkylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry Letters (Jpn), 881-881 (1988)
L Pauling
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 86(5), 1431-1433 (1989-03-01)
Consideration of the relation between bond length and bond number and the average atomic volume for different ways of packing atoms leads to the conclusion that the average ligancy of atoms in a metal should increase when a phase change