Merck
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NHCSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
155-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
thiourea
ciąg SMILES
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
Klucz InChI
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)