Kluczowe dokumenty
361003
Iron(III) chloride on silica gel
powder, extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonim(y):
Ferric chloride on silica gel
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
stężenie
4-6 wt. % (FeCl3 basis, Na2S2O3, titration)
zakres etykietowania
5 wt. % loading
zanieczyszczenia
1.00-10.00% water (Karl Fischer)
ciąg SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
- Efficient and selective cleavage of acetals and ketals.
- Synthesis of 4(3H)-quinazolinones under solvent free conditions.
- Rapid, high yield and selective dehydration of alcohols.
- To induce ring enlargement of tertiary cyclobutanols.
- Synthesis of 5-substituted 1H-tetrazole derivatives and1,8-dioxo-octahydroxanthene derivatives.
- Protection of 1,5-dihydro-2,4-benzodithiepines.
- Thioacetalization of carbonyl compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?