Merck
359262
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
100-200 mesh, extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl resin loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Postać
powder
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
zakres etykietowania
~6.5 mmol/g Cl resin loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3