Merck
359254
Sigma-Aldrich
Poly[(dibenzo-18-crown-6)-co-formaldehyde]
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
grupa funkcyjna
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
Klucz InChI
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)