Merck
359068
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
97%
Synonim(y):
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, Dimethyl (4R,5R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Beilstein:
15406
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −54°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
150 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1OC(C)(C)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)14-5(7(10)12-3)6(15-9)8(11)13-4/h5-6H,1-4H3/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
ROZOUYVVWUTPNG-PHDIDXHHSA-N
Zastosowanie
(-)-Dimetylo 2,3-O-izopropylideno-L-winian może być stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie (+)-migrastatyny, a także w syntezie strukturalnego analogu S-rybozylohomocysteinazy(LuxS), który działa jako silny inhibitor kompetycyjny przeciwko LuxS.
Valuable building block for TADDOL chiral auxiliaries, dipyridine ligands, and threitols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design and synthesis of substrate and intermediate analogue inhibitors of S-ribosylhomocysteinase.
Shen G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(10), 3003-3011 (2006)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 99-99 (1991)
Organic Syntheses, 68, 92-92 (1990)
The total synthesis of (+)-migrastatin.
Gaul C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(20), 6042-6043 (2003)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6825-6825 (1992)