Merck
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
Synonim(y):
2-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
69-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
Klucz InChI
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)