Merck
348139
Sigma-Aldrich
1-Chloropinacolone
95%
Synonim(y):
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCOCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
170-173 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)