Merck
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tri(2-etyloheksanian) itru
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: yttrium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.