Merck
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
About This Item
Wzór liniowy:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.93 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤5% sodium nitroferricyanide
ciąg SMILES
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)