Merck
346942
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl N-methylcarbamate
98%
Wybierz wielkość
1 G
936,00 zł
936,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
936,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHCO2C6H2(CH3)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
936,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C10H12BrNO2/c1-6-4-8(14-10(13)12-3)5-7(2)9(6)11/h4-5H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-metylokarbaminian 4-bromo-3,5-dimetylofenylu (BDMC) może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny:
  • do ilościowego oznaczania pestycydów karbaminianowych w próbkach wody przy użyciu mikroekstrakcji do fazy stałej w połączeniu z chromatografią gazową - spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem[1]
  • podczas analizy LC-MS-MS pozostałości pestycydów N-metylokarbaminianowych w warzywach i zbożach[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast LC-MS-MS Quantitation of N-Methyl Carbamate Pesticides in Food using Bond Elut? Plexa? and Pursuit? XRs C18.
Chang E, et al.
LCGC North America, 25(9), 52-52 (2007)
Brunella Cavaliere et al.
Journal of chromatography. A, 1257, 149-157 (2012-08-22)
A simple and sensitive method was developed for the quantification of five carbamate pesticides in water samples using solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-QqQ-MS). The performance of five SPME fibers was tested in univariate
Chien-Chih Yu et al.
In vivo (Athens, Greece), 29(6), 711-728 (2015-11-08)
Lung cancer is one of the most common malignancies and a predominant cause of cancer-related death. It can metastasize in almost all organs, and currently, while new cases are increasing, treatment is still insufficient. Bisdemethoxycurcumin (BDMC), one of the components
Jinhong Xu et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 7603-7608 (2015-10-16)
Curcumin is an active component of the medicinal plant turmeric, which has been reported to have anti‑metastatic activities and induce autophagy in numerous cancer types. Bisdemethoxycurcumin (BDMC), one of the major active curcumin derivatives present in turmeric, was previously shown
Meyliana Wulandari et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 803-812 (2014-07-25)
This paper describes the synthesis of novel molecularly imprinted polymers (MIPs), prepared by a noncovalent imprinting approach, for cleanup and preconcentration of curcumin (CUR) and bisdemethoxycurcumin (BDMC) from medicinal herbal extracts and further analysis by high-performance liquid chromatography with fluorescence