Merck
346071
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Oc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3,10H
Klucz InChI
BDDVAWDNVWLHDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-chloro-4-hydroksybenzonitryl może być stosowany w syntezie 6-aminofenantrydyn w reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura.[1] Może być stosowany do otrzymywania 5-bromo-2-chloro-4-hydroksybenzonitrylu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An expeditious synthesis of 6-aminophenanthridines.
Gug F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(21), 3725-3727 (2005)
Min Ju Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5468-5479 (2011-08-27)
Novel macrocyclic C-aryl glucoside SGLT2 inhibitors were designed and synthesized. Two different synthetic routes of macrocyclization were adopted to prepare novel ansa SGLT2 inhibitors. Among the compounds tested, [1,7]dioxacyclopentadecine macrocycles possessing methylthiophenyl at the distal ring 40 or ethoxyphenyl at