Przejdź do
337250
4-Fluoro-3-methylphenol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
468,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
468,00 zł
Cena katalogowa624,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
76 °C/5 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-3-methylphenol was used to detect the aromatic metabolites in methanogenic m-cresol-degrading consortium. It was also used in the preparation of 8-fluoronaphthoquinone via Friedel Crafts acylation reaction with maleic anhydride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
455318222704329045
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
76 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
65-68 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
mp
32 °C (lit.)
mp
174-179 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
mp
123-126 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)